AuftragsverfolgungKontakt
Solvent pumps
Solvent pumps
Solvent pump, hand operated, for containers up to 60 l, 10 l/min, 600 mm
Katalognr. MSGA16842
Anbieter:   asecos
Solvent pumps
Katalognr. MSGA16842
Anbieter:  asecos
Solvent pumps
Solvent pumps
Solvent pump, hand operated, for containers up to 60 l, 10 l/min, 600 mm
Preis
SFr. 773.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Solvent pump for filling of high purity liquids, removal of organic solvents and flavourings.
Technische Daten
  • Förderleistung:
    10 l/min
  • Bezeichnung:
    Solvent pump, hand operated, for containers up to 60 l
  • Eintauch-Tiefe:
    600 mm