Universeller Körper, Omni-Cell™
Catalog # SPCC1800
Supplier: Specac
Specifications
- Bezeichnung:Universeller Körper, Omni-Cell™
- VE:1
Specifications
About this item
Omni-Cell ist ein Ansatz zur Analyse von Flüssigkeitsproben in der Transmissionsspektroskopie – Eine Zelle ist für alle Anwendungen geeignet.
- Schnellspannmechanismus, große Auswahl an Fenstermaterialien
- Fenster und Abstandshalter kompatibel mit älteren Zellen, kompatibel für FTIR und Dispersionsspektroskopie
- Schnellspannmechanismus, große Auswahl an Fenstermaterialien
Kompatibel mit allen FTIR-Spektrometern sowie älteren Dispersionssystemen. Kann für die Verwendung als zerlegbare Flüssigkeitszellen, dauerhaft versiegelte Flüssigkeitszellen oder als Mull-Zellen konfiguriert werden.
Delivery: Inklusive Vorder- und Rückplatte, Zellennest, Schnellspannmuttern (4), geklebter vorderer PTFE-Dichtung, hinterer Neopren-Dichtung und PTFE-Luer-Steckern (2).