AuftragsverfolgungKontakt
Digital thermo-hygrometer | Avantor
Digital thermo-hygrometer
Thermo-hygrometer, RV2100, −20…50/70 °C; 0...100% RH, ±1,5 °C; ±5% (33...75 % RH), 0,1 °C; 0,1% RH, 25×56×128 mm, 130 g
Katalognr. SIMERV2100
Anbieter:   Industrial Physics
Digital thermo-hygrometer
Katalognr. SIMERV2100
Anbieter:  Industrial Physics
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
Thermo-hygrometer, RV2100, −20…50/70 °C; 0...100% RH, ±1,5 °C; ±5% (33...75 % RH), 0,1 °C; 0,1% RH, 25×56×128 mm, 130 g
Preis
SFr. 312.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Simple hand-held digital thermo/hygrometer.
  • Temperature and air humidity are displayed simultaneously
  • Operates 10000 hours on three AAA batteries and switches itself off after 10 min
  • Equipped with Min./Max. memory, C°/F° selection, HOLD function, internal probe and dewpoint indication
Lieferinformationen: Supplied in a soft pouch with manual and batteries.
Dokumente
Technische Daten
  • Messbereich:
    −20…50/70 °C; 0...100% RH
  • Auflösung:
    0,1 °C; 0,1% RH
  • Gewicht:
    130 g
  • Bezeichnung:
    Thermo-hygrometer, RV2100
  • B×T×H:
    25×56×128 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,5 °C; ±5% (33...75 % RH)