AuftragsverfolgungKontakt
Kugelfallprüfer | Avantor
Kugelfallprüfer
Impact test acc. to ASTM G14
Katalognr. SIMESP1895
Anbieter:   Industrial Physics
Kugelfallprüfer
Katalognr. SIMESP1895
Anbieter:  Industrial Physics
Kugelfallprüfer
Kugelfallprüfer
Impact test acc. to ASTM G14
Preis
SFr. 3’800.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
  • Spirit level built-in for correct positioning
  • Dual scale instrument equipped with a special guidance
  • Distance between each impact is always according to the standards
Bestellinformationen: Includes base plate, guide tube, release collar, punch (Ø = 16 mm) and V-notch vise with spring clamp to hold the pipe.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Impact test acc. to ASTM G14
  • Seq:
    03