Specifications
- Außen B×T×H:1800×750×1340/1515 mm
- Bezeichnung:Captair® 714 Smart, CH-plug
- Environmentally Preferable:
- Modell:Captair® Smart 714
- Luft-Einströmgeschwindigkeit:0,4 −0,6
- Energieverbrauch:160 W
- Stromzufuhr:220 V/50-60 Hz
- Luftstrom:880 m3 - 135 CFM
- Filter:HEPA H14: filtration efficiency: 99,995 % according to MPPS methods, EN1822 standard
ULPA U17: filtration efficiency 99,999995 % according to MPPS method, EN 1822 standard - Beleuchtung:LED>650 lux
- Besonderheiten:Sash opening: total openings or new reverso sash
- VE:1
Specifications
About this item
Die neuen Captair® Smart Filterabzüge ohne Abluftleitung wurden mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsart entwickelt. Smart Technology, einfache und intuitive Kommunikation durch Licht zeigt den Zustand des Abzugs an.
Bitte füllen Sie die Angebotsanfrage aus, damit wir Sie bei der Suche nach dem richtigen Gerät für Ihre Anwendung unterstützen können.
https://ch.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=18763661
- Ein einfaches Lichtmuster und akustische Signale zeigen eine Beeinträchtigung des Luftstroms, eine Störung des Ventilators oder einen defekten Filter an
- Flexibilität: Die modulare Filtrationssäule passt sich an veränderte Anwendungen an
- Echtzeitsensor erkennt, wenn der Hauptfilter mit Lösungsmitteln, Säuren und Formaldehyd gesättigt ist
- Chemikalien gelangen nicht in die Atmosphäre
- Es entstehen keine Kosten für Abluftleitungen
- Niedriger Energieverbrauch
- Neues elektronisches Anemometer überwacht die Luftgeschwindigkeit
- Die um 6° geneigte Frontscheibe gewährleistet optimale Sichtbarkeit und einen ergonomischen Arbeitsbereich
- Große Öffnungen für leichten Zugang zu den Arbeiten
Die Struktur besteht aus korrosionsbeständigem, elektroverzinktem Stahl, der mit säurebeständigem Polymer beschichtet ist; Seitenwände und Frontscheibe bestehen aus chemikalienbeständigem Acryl.
Die konfigurierbare Filtrationskolonne kann angepasst werden, um Gase, Lösungsmittel, Pulver und Partikel zu filtern und den Benutzer und das Labor zu schützen. Sie gewährleistet eine effiziente Umwälzung der Luft und sorgt dafür, dass die in den Raum abgeleitete Luft frei von gesundheitsgefährdenden Dämpfen oder unangenehmen Gerüchen ist.
Die zum Download verfügbare App eGuard ermöglicht dem Benutzer, den Abzug fernzusteuern und Einstellungen zu ändern, und zeigt Sicherheitshinweise umgehend auf dem Smartphone, Tablet oder PC an.
Aktivkohlefilter-Typen:
AS: Für organische Dämpfe
BE: Polyvalent für Säure- und organische Dämpfe
F: Für Formaldehyddämpfe
K: Für Ammoniakdämpfe
P: HEPA H14-Filter für Pulver