Citronensäure Monohydrat, kristallin, technische Qualität
Katalognr. ACRO444370050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:5 kg
- Seq:4114
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to almost white Crystalline powder, crystals or granules
- Water:7.5 to 9 %
- Titration with NaOH:99 to 101 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
Synonyme: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
:
:210.14 g/mol
Schmelzender Platingehalt:135…152 °C
Dichte:1,552 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:174 °C
:GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:5949-29-1
Formel:C₆H₈O₇.H₂O
MDL-Nummer:MFCD00149972