Methanol, technische Qualität
Kst.-Trommel, 5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Methanol, technische Qualität
Katalognr. ACRO444310050
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 67-56-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- CAS Nummer:67-56-1
- Formel:CH₃OH
- MDL-Nummer:MFCD00004595
- Molekulargewicht:32.04 g/mol
- Siedepunkt:64,7 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–98 °C
- Dichte:0,791 g/cm³
- Blitz Pt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1230
- ADR:3,II
Documents
ACRO44431
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Refractive index:1.3280 to 1.3300 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 %
- GC:≥99 %
- Ethanol:≤0.5 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:5 L