ContactUsLinkComponent
Ethanol 99.8%, technische Qualität (nicht vergällt)
Flammable
Irritant
Ethanol 99.8%, technische Qualität (nicht vergällt)
Catalog # ACRO444220050
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Ethanol 99.8%, technische Qualität (nicht vergällt)
Catalog # ACRO444220050
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Refractive index:
    1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
  • Density:
    (20°C) 0.789 to 0.791 kg/l
  • Ethanol:
    99.8 to 100.0 % v/v (calculated)
  • GC:
    99.75 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :46.07 g/mol
Boiling Pt:78.3 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–114 °C
Density:0.79 g/cm³
Flash Pt:12 °C
UN:1170
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:64-17-5
Formula:C₂H₅OH
MDL Number:MFCD00003568