ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Ätzend
Kaliumhydroxid 1N in Ethanol, AcroSeal®
Katalognr. 429091000.
CAS-Nummer:  
undefined
Entzündlich
Ätzend
Kaliumhydroxid 1N in Ethanol, AcroSeal®
Katalognr. 429091000.
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle, AcroSeal®
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Solution (May darken on storage)
  • Strength:
    0.950 to 1.050 N
  • Melting point:
    179 to 183 °C
  • Titration with HClO4:
    ≥98.0 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :56.11 g/mol
Siedepunkt:78 °C (760 mmHg)
Schmelzender Platingehalt:–117 °C
Dichte:0,86 g/cm³
Blitz Pt:12 °C
UN:2924
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS05
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553