Laborglasreiniger deconex® 16 PLUS
Catalog # DECO509700.00-K05W
Supplier: Borer Chemie
Specifications
- Bezeichnung:deconex® 16 PLUS
- Seq:31
- VE:5 kg
Specifications
About this item
Flüssiges, pH-neutrales Reinigungskonzentrat zur manuellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien in Ultraschall- und Tauchbädern.
- Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
- Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
- Gebrauchslösung mehrfach verwendbar
- Gute Materialverträglichkeit, besonders für alkali- und korrosionsempfindliche Labormaterialien empfohlen, auch für Aluminium geeignet
- Phosphatfrei, kein Eintrag von Phosphaten ins Abwasser
- EDTA-, NTA- und chlorfrei, umweltfreundlich