Conductivity electrode, Eutech
Conductivity electrode, ATC, 4-cell, 4-cell, ATC, 0 - 500 mS, 1,0, 0...70 °C, Epoxid, 12×100 mm, DIN (8-pin), 1 m cable, General purposes
Katalognr. EUTEEC620165
Anbieter: EUTECH
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Leitfähigkeit:0 - 500 mS
- Anschluss:DIN (8-pin), 1 m cable
- Ø×L:12×100 mm
- Für:General purposes
- Typ:4-cell, ATC
- Bezeichnung:Conductivity electrode, ATC, 4-cell
- Material:Epoxid
- Temperatur:0...70 °C
- Zellkonstante:1,0