Schutzkappen
Staubschutz für VOA-Vial-Kappen, 24 - 414 mm
Katalognr. EPSCDC-VOA
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese PE-Schutzkappen sind so konzipiert, dass sie für alle VOA-Vial-Kappen mit Standardgröße geeignet sind. Sie verhindern Kontamination und schützen kritische Proben während des Transports.
- Ermöglichen eine Dehnung des Septums
- Vorgereinigte Schutzkappen auf Anfrage erhältlich
Technische Daten
- Verschlussgröße:24 - 414 mm
- Bezeichnung:Staubschutz für VOA-Vial-Kappen
- Cat. No.:EPSCDC-VOA
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung