Kapselgehörschützer, uvex K1H
111-2270
: UVEX
- Regalhöhe:27 dB
- Farbe:Schwarz/leuchtendes grün
- Bezeichnung:Gehörschutz, uvex K1H, zur Helmbefestigung, schwarz/limettengrün
- VE:1
- Gewicht:210 g
Dieser Gehörschutz zur Helmbefestigung ist geeignet für Umgebungen mit niedrigem Geräuschpegel (27 dB). Er kann an den folgenden uvex Schutzhelmen angebracht werden: uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine, uvex airwing und uvex superboss (weitere Adaptersysteme zur Kombination mit Schutzhelmen und Visieren sind auf Anfrage erhältlich).
- Weiche Ohrpolster passen sich an die individuelle Kopfform an und sorgen für optimalen Tragekomfort
- Leicht einstellbare Längenanpassung für einen perfekten Sitz
- Um 360° drehbar für Halte- und Auflageposition
- Hervorragend mit Visier und Helm kombinierbar, sodass der Kopf rundum optimal geschützt ist
SNR: 27 dB
Gewicht: 210 g
: EN 352-1