ContactUsLinkComponent
Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,9%
Katalognr. 90082.
Anbieter:  Biotium
CAS-Nummer:  
undefined
Dimethylsulfoxid, wasserfrei ≥99,9%
Katalognr. 90082.
Anbieter:  Biotium
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Color & Form:
    Colorless liquid
  • Purity:
    ≥ 99.9%
  • Water:
    Max 0.005%
  • Residual on evaporation:
    Max 0.0005%
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :78.14 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:67-68-5
Formel:(CH₃)₂SO
MDL-Nummer:MFCD00002089