Messzylinder, Vielfaltspacket, Nalgene®
Catalog # NALG3662-1234
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Bezeichnung:Nalgene grad cylinder variety pack
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- VE:1 KIT
Specifications
About this item
Messzylinder, hergestellt aus PP. Eine bequeme und günstige Möglichkeit um ein neues Labor auszustatten, oder ein bestehendes Labor aufzustocken
- Großer Achtkantfuß verhindert Umfallen und Rollen Geformte Graduierungen sind bedruckt für einfaches Lesen Exzellente Chemikalienbeständigkeit für eine große Auswahl an Lösungen Schlagfest bei Temperaturen über -40 °C Autoklavierbar/Graduiert Konform zu ASTM Klasse B, E1272 Klasse B und 21 CFR Teil 177.1520 für Verwendung mit Lebensmitteln
Alle Größen haben einen großzügigen Ausguss und geformte Graduierungen die bedruckt sind für einfaches Ablesen. Kein Meniskus ermöglicht immer genaue Angaben. Wird nicht brechen oder aufplatzen wie Laborglaswaren. Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
Certifications: ASTM, CFR 21 Part 177.1520, E1272.
Ordering information: Enthält sieben Zylinder, jeweils eine Größe: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml , 250 ml, 500 ml und 1000 ml.