Labor-Vorteilspack, Kunststoff, Nalgene®
Product Details & Documents
Das Labor-Vorteilspack ist eine nützliche Zusammenstellung von beliebten Laborartikeln, die in jedem Labor verwendet werden.
Ideal als Starter-Paket für neue Labore oder als Erweiterung für bestehende Labore
- Hoher Qualitätsstandard und beste Materialien für verlässliche Leistungen
- Bruchsicher: Sicher und längeres Produktleben als Glasartikel bei gleichzeitig niedrigerem Kostenpunkt
Notiz: Dosen-Verschluss muss separat autoklaviert werden. LDPE Unitary™ Spritzflaschen sind nicht autoklavierbar. Alle anderen Produkte im Vielfaltspacket sind autoklavierbar.
Certifications: ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520.
Ordering information: Enthält Sechs geradflankige Dosen (500 ml/PPCO), 4 Unitary™ Spritzflaschen (500 ml/LDPE), 4 graduierte Zylinder (2 - 100 ml, 500ml, 1 L/PPCO), 5 Griffin-Becher, niedrige Form (50, 100, 250, 600, 1000 ml/PPCO), und ein blaues Unwire™ Gestell für 30 mm Röhrchen.
Technische Daten
- Bezeichnung:Labware value pack
- Cat. No.:212-0440
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung