AuftragsverfolgungKontakt
Flow cytometry fixation/permeabilisation kit | Avantor
Flow cytometry fixation/permeabilisation kit
Flow Cytometry Fixation/Permeabilisation Kit, 50 Tests
Katalognr. 23006.
Anbieter:   Biotium
Flow cytometry fixation/permeabilisation kit
Katalognr. 23006.
Anbieter:  Biotium
CAS Nummer:  
Flow cytometry fixation/permeabilisation kit
Flow cytometry fixation/permeabilisation kit
Flow Cytometry Fixation/Permeabilisation Kit, 50 Tests
CAS Nummer:  
Preis
60.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 Tests
Product Details & Documents
Flow Cytometry Fixation/Permeabilisation Kit contains optimally formulated buffers for fixation and permeabilisation of suspension cells for immunofluorescence staining of intracellular antigens for analysis by flow cytometry. The bufffers are also available separately.
Lieferinformationen: Kit contains Fixation Buffer, 5 ml and Permeabilisation Buffer, 5 ml.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 Tests
  • Bezeichnung:
    Flow Cytometry Fixation/Permeabilisation Kit
Technische Daten
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 22015.
    Fixation buffer, ready to use
    100 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL - 208.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 22016.
    Cell permeabilisation buffer, ready-to-use
    100 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL - 208.00 SFr.