AuftragsverfolgungKontakt
4-Fluorindol 96%
4-Fluorindol 96%
Glasflasche, 1 g
Katalognr. ACRO397650010
Reizend
4-Fluorindol 96%
Katalognr. ACRO397650010
CAS Nummer:  387-43-9
4-Fluorindol 96%
4-Fluorindol 96%
Glasflasche, 1 g
CAS Nummer:  387-43-9
Preis
213.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Fluoro-1H-indole
  • CAS Nummer:387-43-9
  • Formel:C₈H₆FN
  • MDL-Nummer:MFCD00055992
  • Molekulargewicht:135.14 g/mol
  • Siedepunkt:90 °C (,4 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:32 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Off-white to beige Low melting solid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥95 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 g