Tyloxapol
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Appearance: Clear to hazy yellow to amber Viscous liquid
- CAS Nummer:25301-02-4
- MDL-Nummer:MFCD00149002
- Dichte:1,1 g/cm³
- Blitz Pt:>113 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear to hazy yellow to amber Viscous liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- pH:4.0 to 7.0 (5 % in water)
- Titration with NaOH:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g