ContactUsLinkComponent
Phenol gesättigte Lösung in Wasser stabilisiert für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, protease-, oxidfrei
  ACRO327105000
 :  
undefined
Phenol gesättigte Lösung in Wasser stabilisiert für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, protease-, oxidfrei
  ACRO327105000
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
  • Appearance:
    Yellow to orange Solution
  • Water:
    25 to 35 %
  • Stabilizer:
    0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline
  • Dnase,Rnase,Protease activity:
    Not detected
  • Iron (Fe):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
 :
 :94.11 g/mol
 :79 °C
 :Kühlschrank
 :2821
 :6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS05
 :GHS09
 :108-95-2
 :C₆H₅OH
 :MFCD00212506