AuftragsverfolgungKontakt
Biotin NTA
Anbieter:   Biotium
Biotin NTA
Anbieter:  Biotium
Zertifikate
Biotin NTA
2 Varianten
Product Details & Documents
Biotinylated probes for detection of His-tagged proteins immobilised on nitrocellulose membranes.
  • White solid soluble in water
  • Removable from the histidine-tagged protein at pH 4,8
Biotin NTA, also known as BNTA (Biotin nitrilotriacetic acid, tripotassium salt) reversibly binds to histidine-tagged proteins, and can be detected with Biotium's CF™ Dye streptavidin or monoclonal anti-biotin fluorescent conjugates. Available with 6-atom aminohexanoyl (X) linker between the biotin and NTA to facilitate interaction with streptavidin.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Biotin NTA or BNTA (Biotin nitrilotriacetic acid, tripotassium salt)
    5 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 237.00
    SFr. 237.00
    1 * 5 mg
       SFr. 237.00
  • Biotin-X NTA (Biotin-X nitrilotriacetic acid, tripotassium salt)
    5 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 237.00
    SFr. 237.00
    1 * 5 mg
       SFr. 237.00