ContactUsLinkComponent
Racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B Freezers
Katalognr. HERA1950728
Anbieter:  Thermo Scientific
Racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B Freezers
Katalognr. HERA1950728
Anbieter:  Thermo Scientific
Technische Daten
  • Für:
    HERAfreeze™ HFU B Serie
  • Außen B×T×H:
    140×665×239 mm
  • Bezeichnung:
    Gestelle mit Gleiteinschüben für 2"-Boxen
  • Seq:
    07
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Maximize the storage space in your ultra-low temperature freezer with these racks.
Includes sliding drawer racks, adjustable side access box racks and microplate racks in standard or deepwell formats.