ContactUsLinkComponent
Testsätze, Sauerstoff-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Katalognr. 1.14694.0001
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
Testsätze, Sauerstoff-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Katalognr. 1.14694.0001
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Winkler (modifiziert)
  • VE:
    25 Tests
  • Bezeichnung:
    Sauerstoffküvettentest
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 30/60, Move
  • Messbereich:
    0,5 - 12,0 mg/l O₂
Technische Daten
Über diesen Artikel
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.