AuftragsverfolgungKontakt
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Anbieter:   THOMSON INSTRUMENT
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Anbieter:  THOMSON INSTRUMENT
Zertifikate
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
24 Varianten
Product Details & Documents
Nano filter vials with nylon, PES, PTFE or PVDF membranes.
  • Minimise sample loss by eliminating multiple transfers
  • Colour coded caps allow easy identification of 0,2 μm or 0,45 μm membranes in PVDF, PTFE, PES or nylon
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
  • Easy to press down with toggle press
Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration. The introduction of Capillary and Nano UHPLC machines have expanded the use of limited sample volumes 10 to 100 µl. Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles and syringe filters. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
* with pre-slit cap
Product Family Options
Produktinformationen
  • Membran
    Porengröße
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Nylon
    0,2 µm
    Schwarz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • Nylon
    0,2 µm
    Schwarz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • Nylon *
    0,2 µm
    Schwarz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • Nylon *
    0,2 µm
    Schwarz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PES
    0,2 µm
    Grau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PES
    0,2 µm
    Grau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PES *
    0,2 µm
    Grau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PES *
    0,2 µm
    Grau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE
    0,2 µm
    Grün
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE
    0,2 µm
    Grün
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE *
    0,2 µm
    Grün
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE *
    0,2 µm
    Grün
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF
    0,2 µm
    Rot
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF
    0,2 µm
    Rot
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF *
    0,2 µm
    Rot
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF *
    0,2 µm
    Rot
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE
    0,45 µm
    Blau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE
    0,45 µm
    Blau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PTFE *
    0,45 µm
    Blau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PTFE *
    0,45 µm
    Blau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF
    0,45 µm
    Gelb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF
    0,45 µm
    Gelb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00
  • PVDF *
    0,45 µm
    Gelb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’400.00
  • PVDF *
    0,45 µm
    Gelb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 3’290.00
    SFr. 3’290.00
    1 * 500 ST
       SFr. 3’290.00