Zylinder für Urinoprober
Catalog # 612-2764
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifications
- Ø:28 mm
- Höhe:175 mm
- Seq:901
- VE:1
Specifications
About this item
Zylinder aus Glas.
Mit Fuß und Ausguss für Urinometer
Zylinder aus Glas.
Mit Fuß und Ausguss für Urinometer