ContactUsLinkComponent
Schnelltests, Calcium-Test, MQuant®, Supelco®
  1.11110.0001
 :  Merck
 :  
undefined
Schnelltests, Calcium-Test, MQuant®, Supelco®
  1.11110.0001
 :  Merck
 :  
  • Chemische Methode:
    Titriplex® III
  • VE:
    170 Tests
  • Bezeichnung:
    Calcium-Test
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Typ:
    MTC
  • Messbereich:
    2-200 mg/l Ca
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ca. 2 Minuten
  • Einfach zu verwenden
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
  • tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist erhältlich
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
 : Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.