ContactUsLinkComponent
Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, SP Bel-Art
Katalognr. 817-0453
undefined
Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, SP Bel-Art
Katalognr. 817-0453
Technische Daten
  • Farbe:
    Rot
  • Material:
    PP
  • B×T×H:
    225×305×290 mm
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Abfallbehälter mit aufklappbarem Deckel für biologische Gefahrstoffe.
  • Einteiliger Klappdeckel schützt Benutzer vor Kontakt mit dem Inhalt; hilft, Gerüche zurückzuhalten und unerwünschte Schwebstoffe einzudämmen
  • Aus Polypropylen geformt für eine lange Lebensdauer
  • Stichfest, autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • 482,6×584,2 mm Autoklavierbeutel passen perfekt und sind mit einem innenliegenden Edelstahldrahtbügel gesichert
Für biologische/biologisch gefährliche Materialien, Glasbruch, Wertstoffe oder andere Abfälle geeignet ist es zum Aufstellen auf dem Arbeitstisch und Fußboden geeignet.