AuftragsverfolgungKontakt
Gas purifier
Oxygen gas purifier, 120 ml, 17,2 bar
Katalognr. VARI394977002
Anbieter:   VARIAN
Gas purifier
Katalognr. VARI394977002
Anbieter:  VARIAN
Gas purifier
Oxygen gas purifier, 120 ml, 17,2 bar
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Oxygen gas purifier made up of spun aluminum chamber.
  • Includes 1/8” brass fittings
  • Conditions four cylinders of 99,999% purity to less than 1 ppm O₂
Ø×L: 33×279,4 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Oxygen gas purifier, 120 ml, 17,2 bar
  • Cat. No.:
    VARI394977002
  • Ausgangsreinheit:
    99,999% to >1 ppm O₂
  • Max. Flussrate:
    120 ml
  • Gereinigte Gase:
    O₂
  • Material:
    Aluminium
  • Max. operating pressure:
    17 bar
  • Ø×L:
    33×279,4 mm