ContactUsLinkComponent
Härtetestgerät
Katalognr. 649-0048
Anbieter:  Industrial Physics
undefined
Härtetestgerät
Katalognr. 649-0048
Anbieter:  Industrial Physics
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Buchholz Härteprüfung
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Die Eindruck-Härteprüfung nach Buchholz stellt eine Methode für eine Eindruckprüfung für einzelne oder mehrere Beschichtungen von Farbe, Lack oder ähnlichen Produkten dar.
  • Stifte und schneidende Komponente aus gehärtetem Stahl zur Verhinderung von Verschleiß
  • Zwei Timer-Voreinstellungen, für „in Position“ und „Erholung“
  • Separate Wasserwaage zur Überprüfung der Ausrichtung des Teststücks
Ausgestattet mit praktischen Griffen zum vorsichtigen Platzieren und Anheben des Instruments. Hochwertiges Mikroskop mit optischen Präzisionslinsen und starker Beleuchtung zur Sichtbarmachung der Eindruckmarkierung. Das kalibrierte Gewicht mit scharfkantigem Rad wird für eine bestimmte Zeit auf der Testprobe positioniert. Die Länge der Eindruckmarkierung in der Beschichtung gibt die Härte der Oberfläche an.
Certifications: ISO 2815:2003
Delivery: Lieferung mit kalibriertem Gewicht und Metallrad, beleuchtetem Mikroskop, Wasserwaage, digitaler Zeitschaltuhr und zwei Markierstiften.