Schnelltests, Kupfer MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.14651.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Cuprizon
- VE:50 Tests
- Bezeichnung:Kupfer-Test in Süß-und Seewasser
- Typ:MTC
- Messbereich:0,15-0,3-0,45-0,6-0,8-1,2-1,6 mg/l Cu
Specifications
About this item
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
- Results in approximately five minute
- Easy to use
- Application-oriented measuring ranges
- Portable
- A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Delivery: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.