Dextrin, gelb, Pulver
Anbieter: Spectrum Chemical
Direkt zu
Über diesen Artikel
Form: Yellow Powder
Synonyme: Dextrin
- CAS Nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-Nummer:MFCD00081554
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-675-4
2 Varianten
Product Details & Documents
Form: Yellow Powder
Synonyme: Dextrin
- CAS Nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-Nummer:MFCD00081554
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-675-4
Product Family Options
Produktinformationen