1,4-Dimethoxybenzol
Drum, 25 kg
Katalognr. SPCMD2455-25KGBL
Anbieter: Spectrum Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
- CAS Nummer:150-78-7
- Formel:C₈H₁₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008401
- Molekulargewicht:138.17 g/mol
- Siedepunkt:212,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
- Dichte:0,874 g/cm³ (24.9 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-771-9
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:98% Min.
Technische Daten
- Packung:Drum
- VE:25 kg