Poloxamer 407 (Pluronic® F-127) NF
Supplier: Spectrum Chemical
Certificates
Certificates
About this item
CAS Number:9003-11-6
:
Formula:HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
MDL Number:MFCD00082049
Frequently Bought Together
Ethanol eurodenaturiert ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Supplier: Merck
n-Hexan ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Petroleumbenzin, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Glycerin ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens, redestilliert
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals