AuftragsverfolgungKontakt
Kalium-Teststäbchen, MQuant™, Supelco®
Kalium-Test, 250-450-700-1000-1500 mg/l K, Dipikrylamin, MQ, 100 Tests
Katalognr. 1.17985.0001
Anbieter:   Merck
Kalium-Teststäbchen, MQuant™, Supelco®
Katalognr. 1.17985.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Kalium-Teststäbchen, MQuant™, Supelco®
Kalium-Teststäbchen, MQuant™, Supelco®
Kalium-Test, 250-450-700-1000-1500 mg/l K, Dipikrylamin, MQ, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 143.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
MQuant™ (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Dipikrylamin
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Kalium-Test
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    250-450-700-1000-1500 mg/l K
Technische Daten