AuftragsverfolgungKontakt
DAPT
10 mg
DAPT
Katalognr. J65864.MA
CAS Nummer:  208255-80-5
DAPT
CAS Nummer:  208255-80-5
Preis
SFr. 369.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mg
Product Details & Documents
CAS No.: 208255-80-5 Molecular Formula: C23H26F2N2O4 Formula Weight: 432.50 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Lyophilized Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White MDL No.: MFCD04974585
Applications: A cell-permeable dipeptide that suppresses A production by blocking -secretase
Synonyme:  N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
  • CAS Nummer:208255-80-5
  • Formel:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
  • MDL-Nummer:MFCD04974585
  • Molekulargewicht:432.47 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 mg