HEPES lysis buffer with NP-40 (2X)
N° de catalogue J63867.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- VE:250 mL
- Bezeichnung:HEPES lysis buffer with NP-40 (2X)
- Physical form:Liquid
- Aussehen:Clear liquid
Spécifications
À propos de cet article
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear liquid