TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS buffer soln, 0,2 M, 8,5, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,2 M
- VE:100 mL
- Bezeichnung:TAPS buffer soln
- pH-Wert:8,5
- Cat. No.:J63268.AE
- CAS Nr.:91000-53-2
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00069903