AuftragsverfolgungKontakt
NP-40 lysis buffer (2X) | Avantor
NP-40 lysis buffer (2X)
NP-40 lysis buffer (2X), 250 mL
NP-40 lysis buffer (2X)
Katalognr. J62805.AK
CAS Nummer:  
NP-40 lysis buffer (2X)
NP-40 lysis buffer (2X)
NP-40 lysis buffer (2X), 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    NP-40 lysis buffer (2X)
  • Cat. No.:
    J62805.AK
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid