MES lysis buffer with Triton® X-100
Katalognr. J62693.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:250 mL
- Bezeichnung:MES lysis buffer with Triton® X-100
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- Physical form:Liquid
- Aussehen:Colourless
Technische Daten
Über diesen Artikel
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless