Lysis buffer, 0,5% Tween 20, pH 8,0, for isolation of His-tag modified proteins
Katalognr. J61792.AP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Lysis buffer, 0.5% Tween 20, pH 8.0, for isolation of His-tag modified proteins
- MDL No.:MFCD00677267
- Physical form:Liquid
Technische Daten
Über diesen Artikel
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00677267
Applications: For isolation of His-tag proteins