Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,0
Über diesen Artikel
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
2 Varianten
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
- Catalog No:
- J61722.AK
- J61722.AP
- Physical form:
- Liquid
- Liquid
- CAS Nr.:
- 7558-80-7
- 7558-80-7
- MDL No.:
- MFCD00003527
- MFCD00003527
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungKonzentrationpH-WertVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.J61722.AKPhysical formLiquidCAS Nr.7558-80-7MDL No.MFCD00003527 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.J61722.APPhysical formLiquidCAS Nr.7558-80-7MDL No.MFCD00003527