PIPES lysis buffer with NP-40 (2X)
Katalognr. J60568.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:250 mL
- Bezeichnung:PIPES lysis buffer with NP-40 (2X)
- Physical form:Viscous liquid
- Odour/scent:Odourless
- Aussehen:Colourless
Technische Daten
Über diesen Artikel
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless