ContactUsLinkComponent
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), no potassium
Zertifikate
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), no potassium
Zertifikate
Technische Daten
  • MDL No.:
    MFCD00131855
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together