NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
Katalognr. J60143.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:250 mL
- Bezeichnung:NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- Physical form:Viscous liquid
- Aussehen:Colourless
Technische Daten
Über diesen Artikel
Storage Temperature: 2 to 8°C
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Colourless