AuftragsverfolgungKontakt
Denaturing lysis buffer | Avantor
Denaturing lysis buffer
Denaturing lysis buffer, 250 mL
Denaturing lysis buffer
Katalognr. J60132.AK
CAS Nummer:  
Denaturing lysis buffer
Denaturing lysis buffer
Denaturing lysis buffer, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 71.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear liquid
pH: 7,4
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Denaturing lysis buffer
  • Cat. No.:
    J60132.AK
  • Aussehen:
    Clear liquid
  • pH:
    7.4
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten