POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
Katalognr. J60085.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 108321-07-9
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070005
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,2 M
- VE:250 mL
- Bezeichnung:POPSO buffer solution
- pH-Wert:8,0
- Cat. No.:J60085.AK
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:108321-07-9
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00070005