AuftragsverfolgungKontakt
BES, 0.5 M buffer solutions
BES buffer solution, 0,5 M, 6,0, 250 mL
BES, 0.5 M buffer solutions
Katalognr. J60058.AK
CAS Nummer:  
BES, 0.5 M buffer solutions
BES, 0.5 M buffer solutions
BES buffer solution, 0,5 M, 6,0, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
148.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 66992-27-6
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00067425
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    0,5 M
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    BES buffer solution
  • pH-Wert:
    6,0
  • Cat. No.:
    J60058.AK
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • CAS Nr.:
    66992-27-6
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00067425
Technische Daten