Ammoniaklösung Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
CAS Number:1336-21-6
:7664-41-7
Formula:NH₃
MDL Number:MFCD00066650
:35.05 g/mol
EINECS:215-647-6
:GHS05
Storage Temperature:Raumtemperatur
Related Information
Frequently Bought Together