Selenium 78, 78 Se, plasma standard solution, 78 Se 10 µg/ml, Specpure®
Katalognr. 45283.AD
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- VE:50 mL
- MDL No.:MFCD00084579
- Element:Selenium
- Symbol:Se
Technische Daten
Über diesen Artikel
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00084579