ContactUsLinkComponent
Zinkoxid 50% in 1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, kolloidale Dispersion mit Detergens, NanoArc® ZN-0625
Flammable
Zinkoxid 50% in 1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, kolloidale Dispersion mit Detergens, NanoArc® ZN-0625
Catalog # 44924.22
CAS Number:  
Flammable
Zinkoxid 50% in 1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, kolloidale Dispersion mit Detergens, NanoArc® ZN-0625
Catalog # 44924.22
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :81.39 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
UN:1993
ADR:3,III
 :GHS02
CAS Number:1314-13-2
Formula:ZnO
MDL Number:MFCD00011300